Butyl (±)-lactate 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
250185000 250180025
ACRO250185000EA 782 DKK
ACRO250185000 ACRO250180025
Butyl (±)-lactate 99%
Butyl (±)-lactate
Formel: C₇H₁₄O₃
Kogepunkt: 185…187 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004519
CAS-nummer: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %