Acteone-D6 (99.9% D)

Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

DLM-9TB-25 DLM-9TB-10
CAMBDLM-9TB-25EA 0 DKK
CAMBDLM-9TB-25 CAMBDLM-9TB-10
Acteone-D6 (99.9% D)
Acteone-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Kogepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –19 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN nummer: 1090
ADR: 3,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR