Acteone-D6 (99.8% D) til NMR spektroskopi
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
87152.0010EA 445 DKK
87152.0010 87152.0100 87152.0006 87152.0011
Acteone-D6 (99.8% D) til NMR spektroskopi
Acteone-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Kogepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –19 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN nummer: 1090
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.02 %