Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
87157.0010EA 525.6 DKK
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Formel: D₃COD
Molekylvægt: 36.01 g/mol
Kogepunkt: 65.3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN nummer: 1230
ADR: 3 (6.1) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.03 %