Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
87161.0025EA 1800 DKK
87161.0025 87161.0010
Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dichlormethan-D2
Formel: CD₂Cl₂
Kogepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –97 °C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN nummer: 1593
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %