Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chloroform-D
87153.0100EA 547.8 DKK
87153.0100 87153.0006 87153.0500
Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Molekylvægt: 120.38 g/mol
Kogepunkt: 60.8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –64,1 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.01 %