Phenol
Leverandør: CPACHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
F330654.L5
F330654.L1
ACSDF330654.L5EA
3000
DKK
ACSDF330654.L5
ACSDF330654.L1
Phenol
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Molekylvægt: 94.11 g/mol Kogepunkt: 181.7 Smeltepunkt: 40.8 Massefylde: 1 g/cm³ Flammepunkt: 81 |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS-nummer: 108-95-2 Merck Index: 12,07390 |