Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1011021-2.5K OR1011021-500G
APOSOR1011021-2.5KEA 6540 DKK
APOSOR1011021-2.5K APOSOR1011021-500G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Formel: C₃H₈O₃S₂
Smeltepunkt: 220 °C
MDL Number: MFCD00043148
CAS-nummer: 17636-10-1