Magnetomrørere, MIX-serien
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 5960 DKK
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Magnetomrørere, MIX-serien
Omrørere Magnetomrørere
Ultra-flade magnetomrørere med hermetisk forseglet hus i rustfrit stål. Driftstemperaturer op til 50 °C.
  • Ryk-fri blanding
  • SoftStart til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven
MIX 1: Vedligeholdelses- og slidfrit induktionsdrev
Velegnet til viskøse medier
4-trins effektindstilling af omrøreren: 5/10/15/20 W
QuickSet til indstilling af starthastighed og maksimal hastighed
Lagring af seneste funktionsstatus ved slukning
Digitalt display til hastigheds- og kraftindstillinger
MIX 1 eco: Egnet til aggressive medier.
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 65
Leveringsinformation: MIX 1 eco supplied with small power unit with EU, UK and CH plug.