Magnetomrørere med flere positioner, MIX-serien
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 13200 DKK
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Magnetomrørere med flere positioner, MIX-serien
Omrørere Magnetomrørere med flere positioner
Ultra-flade magnetomrørere med hermetisk forseglet hus i rustfrit stål. Driftstemperaturer op til 50 °C.
  • Vedligeholdelses- og slidfrit induktionsdrev
  • 100% synkroniseret, ryk-fri blanding
  • SoftStart til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven
  • Lagring af seneste funktionsstatus ved slukning
  • Digitalt display til hastighedsindstillinger
MIX 4 MS: 4 individuelt styrede omrørerpositioner, synkroniseret hastighedstilstand i alle positioner
Individuel og uafhængig hastighedsindstilling for hvert omrørerdrev (master-slave-teknologi)
tænd/sluk-funktion
More Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Model MIX 15 MIX 15 eco MIX 4 MS MIX 6
Antal omrøringspositioner 15 (65 mm mellem hver) 15 (65 mm mellem hver) 4 (140 mm mellem hver) 6 (130 mm mellem hver)
Environmentally Preferable
Max. stirring capacity per stirrer H₂O 3000 ml 1500 ml 3000 ml 3000 ml
Speed range 100 - 2000 min⁻¹ 120 - 1200 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Effekt, W 20 W 10 W 28 (4×7) W 20 W
Plate material Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål
Pladedimensioner 245×425 mm 245×425 mm 245×425 mm 245×425 mm
W×D×H 245×425×38 mm 245×425×38 mm 245×425×38 mm 245×425×38 mm
Vægt 9,0 kg 9,0 kg 9,1 kg 9,0 kg