Magnetomrører, FABdrive
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 16330 DKK
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Magnetomrører, FABdrive
Omrørere Magnetomrørere
Robust magnetomrører med fuldt indkapslet hus i rustfrit stål, velegnet til meget viskøse medier. Driftstemperaturer op til 50 °C.
  • SmCo-magneterne giver meget stærk magnetisk kobling, som er velegnet til transmission af magnetisk styrke over store afstande, gennem beholdere med tyk bund eller gennem beholdere med dobbeltbelægning
  • Ideel til integration i procesudviklingssystemer og industriel forarbejdning
IP-beskyttelsesklasse: IP 65
FABcontrol (external control unit must be ordered separately). Power: 100 W.
Styreenhed i rustfrit stål til tilslutning af 1 omrørerdrev, FABdrive.
SoftStart til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven
QuickSet til indstilling af starthastighed og maksimal hastighed
QuickStop-funktion mod efterløb og glasbrud
Bip-funktion, hvis hastigheden falder til under den indstillede hastighed
Lagring af seneste funktionsstatus ved slukning
Digitalt display til visning af hastigheds- og SoftStart-indstillinger (variabelt 20 - 99 sekunder) samt aktuel hastighed
IP protection class: IP 20
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20