Magnetomrører, MAXdrive
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
94400 94400_UK 94400_CH 50001_UK 50001_CH 50001
442-0837EA 14020 DKK
442-0837 442-0839 442-0838 TMAG50001_UK TMAG50001_CH 442-0823
Magnetomrører, MAXdrive
Omrørere Magnetomrørere
Robust magnetomrører med hermetisk forseglet hus i rustfrit stål, velegnet til meget viskøse medier. Driftstemperaturer op til 50 °C.
  • SmCo-magneterne giver meget stærk magnetisk kobling, som er velegnet til transmission af magnetisk styrke over store afstande, gennem beholdere med tyk bund eller gennem beholdere med dobbeltbelægning
  • Ideelle til integration i procesudviklingssystemer
IP-beskyttelsesklasse: IP 65.
MAXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Styreenhed i rustfrit stål til tilslutning af 1 omrørerdrev, MAXdrive.
SoftStart til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven
QuickSet til indstilling af starthastighed og maksimal hastighed
QuickStop-funktion mod efterløb og glasbrud
Lagring af seneste funktionsstatus ved slukning
Digitalt display til visning af hastigheds- og SoftStart-indstillinger (variabelt 20 - 99 sekunder)
IP protection class: IP 20
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20.