Saffron, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
C.I. 75100
MQ200
S8381-1G
S8381-5G
S8381-1GEA
880
DKK
S8381-1G
S8381-5G
Saffron, Sigma-Aldrich®
Saffron
Molekylvægt:
976.96 g/mol |
CAS-nummer:
84604-17-1 EINECS: 283-295-0 |