Phenolphthalein 1% in ethanol, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 466 DKK
1.07227.0250 1.07227.1000
Phenolphthalein 1% in ethanol, Millipore®
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Molekylvægt: 318.33 g/mol
Kogepunkt: ∼78 °C (1013 hPa)
Massefylde: ∼0.85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN nummer: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
indicator pH 8.2 - 9.8