Phenolphthalein 1% in ethanol Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
34607-500ML 34607-30ML
34607-500MLEA 440 DKK
34607-500ML 34607-30ML
Phenolphthalein 1% in ethanol Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Kogepunkt: ? 78 °C (1013 hPa)
Massefylde: ~ 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN nummer: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying