Phenolphthalein 0,375% methanol
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
MQ200
1.07238.0250
1.07238.1000
1.07238.0250EA
632
DKK
1.07238.0250
1.07238.1000
Phenolphthalein 0,375% methanol
Phenolphthalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ Molekylvægt: 318.33 g/mol Massefylde: 0.8 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005913 CAS-nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN nummer: 1230 ADR: 3 (6.1) II Merck Index: 14,07243 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Flash Point | 11 °C |
Explosion Limit | 5.5 - 36.5 %(V) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |