Dinatrium tin(IV) salt trihydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18611.0E A18611.22 A18611.36
A18611.0EEA 5170 DKK
A18611.0E A18611.22 A18611.36
Dinatrium tin(IV) salt trihydrat ≥98%
Dinatrium tin(IV) salt trihydrat
Formel: Na₂O₃Sn·3H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150189
CAS-nummer: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5
Merck Index: 14,8677