Fluskiselsyre 25% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
410715000 410710025
ACRO410715000EA 308 DKK
ACRO410715000 ACRO410710025
Fluskiselsyre 25% (w/w) i vandigopløsning
Fluskiselsyre
Formel: H₂F₆Si
Massefylde: 1,27 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036289
CAS-nummer: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN nummer: 1778
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Assay 19 to 20.6 % (total fluorine)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol)