Vinylacetat stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid vinyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03184.0100 8.03184.1000 8.03184.9999 8.03184.0010
8.03184.0100EA 214 DKK
8.03184.0100 8.03184.1000 8.03184.9999 8.03184.0010
Vinylacetat stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Vinylacetat
Formel: C₄H₆O₂
Molekylvægt: 86.09 g/mol
Kogepunkt: 72.3
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 0.932 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008713
CAS-nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN nummer: 1301
ADR: 3 II
Merck Index: 12,10130
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -93 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 71 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 120 hPa (20 °C)
Flash Point -8 °C
Refractive Index 1.3954 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 13.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 385 °C