Vinylacetat 99+% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid vinyl ester
140840010 140840025 140840250 140840100
ACRO140840010EA 324 DKK
ACRO140840010 ACRO140840025 ACRO140840250 ACRO140840100
Vinylacetat 99+% stabilised
Vinylacetat
Formel: C₄H₆O₂
Molekylvægt: 86.09 g/mol
Kogepunkt: 72…73 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 0.93 g/cm³
Flammepunkt: –8 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008713
CAS-nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN nummer: 1301
ADR: 3 II
Merck Index: 12,10130
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 3 to 15 ppm Hydroquinone
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %