Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Alginic acid sodium salt, Algin
9180.1 9180.2
ROTH9180.1EA 0 DKK
ROTH9180.1 ROTH9180.2
Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat
Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081310
CAS-nummer: 9005-38-3