Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
A3249.0250EA 922 DKK
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat
Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081310
CAS-nummer: 9005-38-3