Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat, low viscosity
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25266.22 B25266.0E B25266.36
B25266.22EA 618 DKK
B25266.22 B25266.0E B25266.36
Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat, low viscosity
Alginsyre natriumsalt / Natriumalginat
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081310
CAS-nummer: 9005-38-3
Merck Index: 14,241