Alginsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8696.1 8696.2
ROTH8696.1EA 0 DKK
ROTH8696.1 ROTH8696.2
Alginsyre
Alginsyre
Formel: (C₆H₈O₆)n
Molekylvægt: 176.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081309
CAS-nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1