Alginsyre
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17582.0E A17582.22 A17582.36
A17582.0EEA 6180 DKK
A17582.0E A17582.22 A17582.36
Alginsyre
Alginsyre
CAS No.: 9005-32-7 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,242 MDL No.: MFCD00081309
Formel: (C₆H₈O₆)n
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081309
CAS-nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Merck Index: 14,242