4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
X867.1 X867.2
ROTHX867.1EA 409.78 DKK
ROTHX867.1 ROTHX867.2
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Kogepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 72 °C
Massefylde: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003381
CAS-nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM