3-Thiophencarbonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
L13115.06
L13115.14
L13115.06EA
706
DKK
L13115.06
L13115.14
3-Thiophencarbonitril ≥98%
3-Thiophencarbonitril
Purity: 98%
CAS No.: 1641-09-4
Molecular Formula: C5H3NS
Formula Weight: 109.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5615
Odour: Recognizable
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 107104
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00151852
Formel:
C₅H₃NS Molekylvægt: 109.15 g/mol Kogepunkt: 205 °C Massefylde: 1.200 Flammepunkt: 86 °C (186 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151852 CAS-nummer: 1641-09-4 EINECS: 216-687-7 UN nummer: 3276 ADR: 6.1 III |