Bromphenol blå natriumsalt
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
15375.01 15375.02
SERA15375.01EA 193.92 DKK
SERA15375.01 SERA15375.02
Bromphenol blå natriumsalt
Bromphenol blå natriumsalt
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Molekylvægt: 691.95 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013793
CAS-nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2