Methyl rød natrium salt
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06078.0025 1.06078.0100
1.06078.0025EA 2820 DKK
1.06078.0025 1.06078.0100
Methyl rød natrium salt
Methyl rød natrium salt
Formel: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Molekylvægt: 291.28 g/mol
Smeltepunkt: > 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002426
CAS-nummer: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 800 g/l (25 °C)
Molar Mass 291.29 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)