4-Fluorstyren 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
168340100 168340010
ACRO168340100EA 1040 DKK
ACRO168340100 ACRO168340010
4-Fluorstyren 97% stabilised
4-Fluorstyren
Formel: C₈H₇F
Molekylvægt: 122.14 g/mol
Kogepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34.5 °C
Massefylde: 1.024 g/cm³
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000361
CAS-nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol