Congo red
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: CI 22120, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat)
0322.1 0322.2
ROTH0322.1EA 0 DKK
ROTH0322.1 ROTH0322.2
Congo red
Congo red
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Molekylvægt: 696.67 g/mol
Smeltepunkt: > 360 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004028
CAS-nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562