Colchicin
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
A4082.0001
A4082.0005
A4082.0001EA
1210
DKK
A4082.0001
A4082.0005
Colchicin
Colchicin
Formel:
C₂₂H₂₅NO₆ Molekylvægt: 399.44 g/mol Smeltepunkt: 154…156 °C Massefylde: 1.32 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078484 CAS-nummer: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN nummer: 1544 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,02536 |