Styren-D8 98+ atom% D stabilised til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
175390050 175390010
ACRO175390050EA 3310 DKK
ACRO175390050 ACRO175390010
Styren-D8 98+ atom% D stabilised til NMR spektroskopi
Styren-D8
Formel: C₆D₅CDCD₂
Kogepunkt: 50…51 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044231
CAS-nummer: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN nummer: 2055
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Stabilizer 0.5 % 4-tert-Butylcatechol
D-Enrichment ≥98.0 %