Magnetomrører, cuvetteMIXdrive 1
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 2540 DKK
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Magnetomrører, cuvetteMIXdrive 1
Omrørere Magnetomrørere
Denne miniature-omrører til kuvetter er ideel til integration i systemer, fx fotometre. Huset er i rustfrit stål og hermetisk forseglet, så det er vand-, bakterie- og støvtæt. Driftstemperaturer op til 50 °C. M1.4-gevind integreret i bunden.
  • Vedligeholdelses- og slidfrit induktionsdrev
  • Ryk-fri blanding
  • Kan nedsænkes i vand- og oliebade
  • Egnet til brug i CO₂-inkubatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68.
MIXcontrol eco (external control unit must be ordered separately). Speed range: 120 - 1200 min⁻¹.
Styreenhed i støbt plast til tilslutning af 1 MIXdrive-omrører.
SoftStart til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven.
IP protection class: IP 20
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20