Luminol (3-Aminophthalhydrazide) ≥97% (by HPLC)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ALX610002G001 ALX610002G005
ENZOALX610002G001EA 370 DKK
ENZOALX610002G001 ENZOALX610002G005
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) ≥97% (by HPLC)
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00006890
CAS-nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4