X-Gal
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
ALX582002G001 ALX582002G005
ENZOALX582002G001EA 1210 DKK
ENZOALX582002G001 ENZOALX582002G005
X-Gal
X-Gal
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Molekylvægt: 408.63 g/mol
Smeltepunkt: 237…239 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005666
CAS-nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8