Serotonin, HCl
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
ALX550328G001 ALX550328M050
ENZOALX550328G001EA 2370 DKK
ENZOALX550328G001 ENZOALX550328M050
Serotonin, HCl
Serotonin, HCl
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Molekylvægt: 212.68 g/mol
MDL Number: MFCD00012686
CAS-nummer: 153-98-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III