5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ALX550228M005 ALX550228M025
ENZOALX550228M005EA 1280 DKK
ENZOALX550228M005 ENZOALX550228M025
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Potent and selective NMDA receptor glycine site antagonist.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base.
Formel: C₈H₃Cl₂N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 153504-81-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (TLC, elemental analysis) ≥98%