N-Octyl β-D-glucopyranosid
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octyl β-D-glucopyranosid
ALX500001G001 ALX500001G005 ALX500001G025
ENZOALX500001G001EA 419 DKK
ENZOALX500001G001 ENZOALX500001G005 ENZOALX500001G025
N-Octyl β-D-glucopyranosid
N-Octyl β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₆
Molekylvægt: 292.37 g/mol
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00063288
CAS-nummer: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8