Cyanocobalamin
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ALX460024G001
ALX460024G005
ENZOALX460024G001EA
641
DKK
ENZOALX460024G001
ENZOALX460024G005
Cyanocobalamin
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formel:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Smeltepunkt: 320 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00151092 CAS-nummer: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |