D(+)-Biotin
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
ALX460002G001 ALX460002G005
ENZOALX460002G001EA 378 DKK
ENZOALX460002G001 ENZOALX460002G005
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Molekylvægt: 244.31 g/mol
Smeltepunkt: 232…233 °C
Massefylde: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005541
CAS-nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231