Ionomycin free acid
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ALX450006M001 ALX450006M005
ENZOALX450006M001EA 1120 DKK
ENZOALX450006M001 ENZOALX450006M005
Ionomycin free acid
Ionomycin
Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molekylvægt: 709.02 g/mol
MDL Number: MFCD06798385
CAS-nummer: 56092-81-0