Carboplatin ≥98% (by HPLC)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), cis-Diamine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), 1,1-Cyclobutanedicarboxylatodiammineplatinum(II)
ALX400041M025 ALX400041M100
ENZOALX400041M025EA 509 DKK
ENZOALX400041M025 ENZOALX400041M100
Carboplatin ≥98% (by HPLC)
Carboplatin
Antitumor agent.
An analog of cisplatin.
Soluble in water.
Formel: C₆H₁₂N₂O₄Pt
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00070464
CAS-nummer: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Merck Index: 14,01822
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity ≥98% (HPLC)