cis-Platin
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
ALX400040M050 ALX400040M250
ENZOALX400040M050EA 550 DKK
ENZOALX400040M050 ENZOALX400040M250
cis-Platin
cis-Platin
Formel: H₆Cl₂N₂Pt
Massefylde: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011623
CAS-nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341