5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 394 DKK
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Molekylvægt: 396.36 g/mol
Smeltepunkt: 240…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007140
CAS-nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4