Monensin monosodium salt
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 933 DKK
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin monosodium salt
Monensin monosodium salt
Formel: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00077826
CAS-nummer: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,II