Tobramycin
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
ALX380018G001 ALX380018M250
ENZOALX380018G001EA 2930 DKK
ENZOALX380018G001 ENZOALX380018M250
Tobramycin
Tobramycin
Formel: C₁₈H₃₇N₅O₉
Molekylvægt: 467.51 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077885
CAS-nummer: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5