Okadaic acid potassium salt
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ALX350063C050 ALX350063C100 ALX350063M001
ENZOALX350063C050EA 1240 DKK
ENZOALX350063C050 ENZOALX350063C100 ENZOALX350063M001
Okadaic acid potassium salt
Okadaic acid potassium salt
Formel: C₄₄H₆₇O₁₃·K
MDL Number: MFCD00214356
CAS-nummer: 155751-72-7