Okadaic acid ammonium salt
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Halochondrine A ammonium salt, OA
ALX350010C100 ALX350010M001
ENZOALX350010C100EA 2470 DKK
ENZOALX350010C100 ENZOALX350010M001
Okadaic acid ammonium salt
Okadaic acid ammonium salt
Formel: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
MDL Number: MFCD00153856
CAS-nummer: 155716-06-6