Cleland's reagens
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
ALX280001G005 ALX280001G010 ALX280001G025 ALX280001G050
ENZOALX280001G005EA 814 DKK
ENZOALX280001G005 ENZOALX280001G010 ENZOALX280001G025 ENZOALX280001G050
Cleland's reagens
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7